missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MGAT4C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16877834 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16877834 20 μL 20 Mikroliter
16867834 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16877834

Marke: Proteintech 178411AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Glycosyltransferase that participates in the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) to the core mannose residues of N- linked glycans. Catalyzes the formation of the GlcNAcbeta1-4 branch on the GlcNAcbeta1-2Manalpha1-3 arm of the core structure of N-linked glycans. Essential for the production of tri- and tetra-antennary N-linked sugar chains. Does not catalyze the transfer of GlcNAc to the Manalpha1-6 arm to form GlcNAcBeta1-4Manalpha1-6 linkage (′GnT-VI′ activity).

Spezifikation

Antigen MGAT4C
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MGAT4C
Gen-Zugriffsnummer Q9UBM8
Gen-Alias GlcNAc T IVc, GnT IVc, GNTIVH, HGNT IV H, MGAT4C
Gensymbole Mgat4c
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MGAT4C Fusion Protein Ag12201
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25834, 299756, 67569
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.