Learn More
Invitrogen™ MGAT5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7W10I10)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen MGAT5
Klon 7W10I10
Konzentration 0.55 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282576
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557861
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284462
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557862
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: CHGQVMWPPL SALQVKLAEP GQSCKQVCQE SQLICEPSFF QHLNKDKDML KYKVTCQSSE LAKDILVPSF DPKNKHCVFQ GDLLLFSCAG AHPRHQRVCP CRDFIKGQVA LCKDCL.
Catalyzes the addition of N-acetylglucosamine in beta 1- 6 linkage to the alpha-linked mannose of biantennary N-linked oligosaccharides. It is one of the most important enzymes involved in the regulation of the biosynthesis of glycoprotein oligosaccharides.
Spezifikation
Spezifikation
MGAT5
0.55 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q08834, Q09328, Q8R4G6
107895, 4249, 65271
Recombinant protein (or fragment).
Antibody
7W10I10
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
MGAT5
4930471A21Rik; 5330407H02Rik; AI480971; alpha-1,6-mannosyl-glycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A; Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; Alpha-mannoside beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase V; beta1,6N-acetylglucosaminyltransferase V; EC 2.4.1.155; GGNT5; GlcNAc-T V; GlcNAc-TV; GNT-V; GNT-VA; GNT-VGNT-VA; mannoside acetylglucosaminyltransferase 5; mannosyl (alpha-1,6-)-glycoprotein beta-1,6-N-acetyl-glucosaminyltransferase; Mgat5; N-acetylglucosaminyltransferase V; N-acetylglucosaminyl-transferase V; Secreted alpha-1,6-mannosylglycoprotein 6-beta-N-acetylglucosaminyltransferase A; Secreted beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase V; Secreted GNT-V
MGAT5
Primary
Protein A