Learn More
Lonza™ MgCl2 10 mM-Lösung
Beschreibung
- Kann als Probenverdünnungsmittel verwendet werden, wenn versucht wird, die hemmende Wirkung einer Chelatbildung zu überwinden.
- Beispiele für Proben, die zweiwertige Kationen chelieren, sind Heparin und EDTA.
- Kann zur Vorbereitung von Proben für LAL-Assays verwendet werden.
- Enthält < 0,005 EU/ml Endotoxin.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MgCl2 |
| Beschreibung | Enthält <0,005 EU/ml Endotoxin |
| Konzentration | 10 mM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Menge | 30 ml |