missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mGluR3 Antibody (SR1543), R&D Systems™

Artikelnummer. 18611904 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18611904 50 μg 50 Mikroliter
18633985 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611904 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32238250ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

mGluR3 Monoclonal specifically detects mGluR3 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen mGluR3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1543
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias GLUR3, glutamate receptor, metabotropic 3, GPRC1Cglutamate metabotropic receptor 3, GRM3, mGlu3, mGluR3, MGLUR3metabotropic glutamate receptor 3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human mGluR3 (Uniprot #: Q14832)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2913
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.