Learn More
MGST2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607382 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607382 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607382 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298515APC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MGST2 Polyclonal antibody specifically detects MGST2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MGST2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 2.5.1.18, FLJ27438, GST2MGC14097, MGST-II, microsomal glutathione S-transferase 2, Microsomal GST-2, Microsomal GST-II, truncated microsomal glutathione S-transferase 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGST2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4258
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus