Learn More
Novus Biologicals™ MGST3 Antibody (SR2438), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals™ NBP3-27732
Artikelnummer. 30041735
  • 449.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MGST3 Monoclonal antibody specifically detects MGST3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MGST3
Monoclonal
Unconjugated
50 mM Tris-Glycine (pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
4259
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
SR2438
Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:20
EC 2.5.1.18, GST-III, microsomal glutathione S-transferase 3, microsomal glutathione S-transferase III, Microsomal GST-3, Microsomal GST-III
A synthetic peptide of human MGST3 (Uniprot #: O14880)