Learn More
MHC Class II RT1B Antibody (OX-6) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30165191
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30165191 0.25 mL 0.25 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30165191
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB10065541JF669
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MHC Class II RT1B Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II RT1B in Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunohistochemistry Free-Floating,CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MHC Class II RT1B
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OX-6
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DMA, DMB, DP beta 1, DPB 1, DPB1, DRB, HLA class II histocompatibility antigen DM beta chain, HLA DMB, HLA DPB1, HLADM, HLADP1B, Major histocompatibility complex class II, Major histocompatibility complex class II DP beta 1, MHC class II antigen DMB, MHC DPB1, RING6, RING7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rat thymocyte membrane glycoproteins
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24738
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1