missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHC Class II RT1B Antibody (OX-6), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18568290 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
250 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18568290 0.25 mL 250 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18568290

Marke: Novus Biologicals NB10065541PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MHC Class II RT1B Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II RT1B in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry Free-Floating, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MHC Class II RT1B
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon OX-6
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DMA, DMB, DP beta 1, DPB 1, DPB1, DRB, HLA class II histocompatibility antigen DM beta chain, HLA DMB, HLA DPB1, HLADM, HLADP1B, Major histocompatibility complex class II, Major histocompatibility complex class II DP beta 1, MHC class II antigen DMB, MHC DPB1, RING6, RING7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rat thymocyte membrane glycoproteins
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24738
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.