Learn More
Michigan Pesticide Mixture 2 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Boscalid∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imazalil∣Imidacloprid∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiacloprid∣Trifloxystrobin |
| CAS | 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 131860-33-8, 82657-04-3, 188425-85-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Boscalid∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imazalil∣Imidacloprid∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Permethrin∣Prallethrin∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiacloprid∣Trifloxystrobin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Abamectin 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |