missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICL/CLEC12A Antibody (812303), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18668343 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18668343 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18668343

Marke: Novus Biologicals FAB2950A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

MICL/CLEC12A Monoclonal antibody specifically detects MICL/CLEC12A in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MICL/CLEC12A
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 812303
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CLL1, CLL-1, C-type lectin domain family 12, member A, DCAL-2, MICL
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MICL/CLEC12A with an N-terminal 9-His tag, Thr67-Arg267, Accession # Q504P2
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 160364
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.