Learn More
Miconazol (freie Base), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10386933
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386933 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
11468403 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
10596764 25 g Bernsteinfarbiges Glas 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10386933
Marke: Fisher BioReagents BP26681
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Miconazol wird als antimykotisches Mittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22916-47-8
Summenformel C18H14Cl4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 416.12
MDL-Nummer MFCD00216019
InChI-Schlüssel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Miconazole
Typ Miconazole
Namenshinweis Free Base
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 135°C
Glührückstand < 0.2%
Verlust bei Trocknung < 0.5%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Weiß
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Merck Index 15, 6257
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Formelmasse 416.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Miconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.