Beschreibung
- Der hydrogeneigte Endlosfilament-Polyesterkopf ist äußerst schwach in nichtflüchtigen Rückständen
- Ein kompakter, elektrisch ableitbarer Griff und ein flexibler interner Kopfpaddel sorgen für Halt und Kontrolle
- Die Weichheit des Absorbond™ Kopfes macht ihn auch für empfindliche Oberflächen einschließlich beschichteter Optik zu einer guten Wahl
- Der Griff besteht aus einer Stat-Rite™ Polymerlegierung mit einem patentierten inherent Dispersionspolymer (IDP), das einen sauberen, dauerhaften ESD-Schutz ohne Partikelkontamination im Reinraum bietet
- Thermisch verbundener Kopf
- Außergewöhnlich weich und nicht abrasiv
- Ultraleichter, nicht flüchtiger Rückstand
- Ultraniedrige Partikelbildung
- Gute Saugfähigkeit
- Keine kontaminierenden Klebstoffe
- ESD-Kontrolle ohne Kontamination von Kohlenstoff oder Metall
- Keine aufblühenden ionischen Antistatika
- Keine kontaminierenden Beschichtungen
- Feuchtigkeitsunabhängige ESD-Kontrolle für gleichbleibende Leistung
- Ableitung von Ladungen in weniger als zwei Sekunden bei Verwendung mit einem Lösungsmittel wie IPA-Anwendungen.
- Magnetoresistive-(MR)-Kopfherstellung und -montage
- Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA
- Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten
- Entfernen von überschüssigem Material
- Abwischen empfindlicher Oberflächen einschließlich beschichteter Optik
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 |
| Griffmaterial | Stat-Rite™ Polymer-Legierung |
| Spitzenmaterial | Wasserstrahlverfestigtes Endlosfaserpolyester |