Learn More
B Braun™ Mikroapproximator, komplett mit Schlüssel
Product Code. 15864375
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Edelstahl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material
15864375 Edelstahl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15864375 missing translation for 'mfr' B Braun™ missing translation for 'supplierNo' FD575R
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable. View return policy
Für die Mikrogefäßanastomose im tieferen Bereich sowie experimentelle Chirurgie.
  • Greiffläche mit schrägen Rillen für vorsichtiges, aber sicheres Halten der Gefäßenden
  • Die Druckmessung wird mit der Taste eingestellt
  • Der Abstand zwischen den Klammern ist variabel und mit einem Schlüssel fixiert
Specifications
Produkttyp Approximator
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrogefäßanastomose, experimentelle Chirurgie
Enthält Taste FD576 R