Learn More
B Braun™ Mikroapproximator, komplett mit Schlüssel
Description
- Greiffläche mit schrägen Rillen für vorsichtiges, aber sicheres Halten der Gefäßenden
- Die Druckmessung wird mit der Taste eingestellt
- Der Abstand zwischen den Klammern ist variabel und mit einem Schlüssel fixiert
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Approximator |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrogefäßanastomose, experimentelle Chirurgie |
| Enthält | Taste FD576 R |