Learn More
BRAND™ Mikrobürette mit Hammerschlagstruktur
Artikelnummer. 15891465 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15891465 2 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15891465 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 924265
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klasse AS
  • PTFE-Spindel
  • Boro 3.3
  • Individuelles Konformitätszertifikat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 2 ml
    Material Borosilikatglas
    Graduierungen 0.01 ml
    Material des Sperrhahns PTFE
    Typ Knallmuster-Mikrobürette
    Class Klasse AS