Learn More
Hellma Mikroküvette, 115F-QS
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- PTFE-Stopfen
- Für Fluoreszenzmessungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 400 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Dicke (metrisch) | Basisdicke: 1,25 mm |
| Enthält | PTFE-Stopper |
| Menge | 1/Packung |
| Schichtdicke | 10 x 2 mm |