Learn More
Hellma Mikroküvette, QS Quartz
Artikelnummer. 10150251
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
10150251 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10150251 Lieferant Hellma Lieferanten-Nr. 1040021040
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Deckel.
  • Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 700 μl
Material Suprasil Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Dicke (metrisch) Basisdicke: 3.2 mm
Enthält PTFE-Deckel
Menge Je 1
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5 mm