Learn More
Hellma Mikroküvette, 108.002B-QS
Beschreibung
- Hochreiner synthetischer Silika-Quarz aus Quarzglas
- UV/VIS-Bereich
- Schwarze Seitenwände.
- PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 μl |
| Material | Suprasil-Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 2 mm |
| Dicke (metrisch) | Basisdicke: 9 mm |
| Enthält | PTFE-Deckel |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 – 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 Min. |
| Breite (metrisch) | 12,5 mm |