Learn More
Eppendorf™ Mikrofusionskammer
Artikelnummer. 15204566 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
0,2 mm
0,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
15204566 0,5 mm 1 Stück
12816532 0,2 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15204566
Marke: Eppendorf™ 4308031000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Einfache Handhabung. Integrierte Küvettenkammer und extrem hohe Transformationsraten
  • Extrem hohe Transformationsraten durch innovative Elektronik und Puffer
  • Integrierte Küvettenkammer
  • Anwenderfreundlich
  • Kompaktes Design
  • Universalelektroporator für eukaryotische Hefe und Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikro-Fusions-Kammer
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 1
Breite (metrisch) 0,5 mm