Learn More
Thermo Scientific™ Heizplatten für Studenten
Artikelnummer. p-9034039 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
15383757 240 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15383757
Marke: Thermo Scientific™ HP2310BQ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Form: Rund; Größe: 3,5 Zoll Durchm.
Verarbeiten Sie empfindliche Materialien bei niedrigen Temperaturen. Die Thermo Scientific™ Student Heizplatten bieten ein kompaktes Tischgerätdesign mit variabler Steuerung für schnelle Probentests.
  • Die stufenlos einstellbare, bedarfsgesteuerte Steuerung ermöglicht ±eine Temperaturregelung von 5 °°C (±9 °°C) über den gesamten Betriebsbereich
  • Erreicht 260&°C;C (500&°C;F) in nur 4,5 Minuten; 371&°C;C (700&°C;F) in 7,5 Minuten
  • Aluminiumgussoberfläche;
  • Integrierte Heizelemente
  • Gelochtes Gehäuse aus Edelstahl
  • Höhe: 9,5 cm (3,75)
  • Durchmesser der oberen Platte: 9 cm (3,5)
  • Gewicht: 1,8 kg (4 lb.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminium
Größe //3.5 Zoll Durchm.
Temperatur (metrisch) 371 °C (Max. Temperatur)
Höhe (angloamerikanisch) 3.75 Zoll
Höhe (metrisch) 9.5 cm
Wirkleistung 325 W
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Max. Probenaufgabe 4 lb, 1,8 kg
Form Rund
Spannung 240 V
Typ Heizplatte
Zertifizierung/Konformität UL-gelistet