Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz für Mikrotiterplatten, Glas
Artikelnummer. 10275772 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
400 μl
1.000 μl
1.200 μl
Modell:
Eingeschnürt
Rund
Spitz zulaufend
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell Packungsgröße
10275772 1.200 μl Rund 960 Stück
10091762 1.000 μl Eingeschnürt 960 Stück
31935716 1.000 μl Eingeschnürt 1000 Stück
10377552 1.000 μl Rund 960 Stück
10295072 400 μl Spitz zulaufend 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10275772
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen.
  • Durchsichtig
  • Glas
  • Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
  • Verschiedene Versiegelungsoptionen
  • Chromatographie-geprüft
  • Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.200 μl
Modell Rund