missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excelon Micro-Line Translucent Mini-Bore Tubing

Artikelnummer. 30053014 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,02 in.
0,03 in.
0,04 in.
0,05 in.
0,063 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
0,07 in.
0,09 in.
0/125 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053014 0,063 in. 0/125 in. 15 Meter
30053157 0,02 in. 0,06 in. 15 Meter
30054321 0,05 in. 0,09 in. 15 Meter
30053547 0,04 in. 0,07 in. 15 Meter
30054063 0,03 in. 0,09 in. 15 Meter
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053014

Marke: Excelon 5011752

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A translucent, odorless, and tasteless mini-bore tubing that offers practical solutions to maintaining a non-toxic and non-contaminating environment

Meets USP Class VI, FDA Regulation 21CFR177.350, and National Formulary Vo. 14. No plasticizers used in the manufacturing process. Excellent flexibility with no kinking and 100% plastic memory. Retains flexibility in sub-zero temperatures and resists age hardening. Won’t leach or migrate

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,063 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0/125 in.
Farbe Translucent
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.