Beschreibung
Meets USP Class VI, FDA Regulation 21CFR177.350, and National Formulary Vo. 14. No plasticizers used in the manufacturing process. Excellent flexibility with no kinking and 100% plastic memory. Retains flexibility in sub-zero temperatures and resists age hardening. Won’t leach or migrate
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Farbe | Translucent |
| Produkttyp | Micro-Line Tubing |