missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Mikro-Magnetrührstäbchen, 3 x 10 mm, PTFE-beschichtet
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
- Kleiner Stab zum Rühren in Gefäßen wie Fläschchen, Mikro-Reagenzgläsern und Zentrifugenröhrchen
- Gekapselter Alnico-Magnet in FDA-Qualität
- Reibungsarme Beschichtung aus PTFE gemäß USP Klasse VI
- Langlebig und inert
- Autoklaviersicher
Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,118 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,39 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Material | Alnico Magnet |
| Menge | 50 |
| Form | Achteck |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?