Learn More
Cadence Science™ Micro-Mate™ Austauschbare Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Graduierungen:
0.2 ml
Anschlusstyp:
Metallstecker Luer-Slip
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Spritzenkörper und Kolben passen perfekt zusammen, wodurch die Aufgabe entfällt, Spritzenteile anzupassen
Austauschbare Spritzen werden hergestellt, um eine perfekte Verbindung zwischen Zylinder und Kolben zu gewährleisten. Jede austauschbare Micro-Mate Spritze einer bestimmten Größe passt in jeden austauschbaren Micro-Mate-Zylinder derselben Größe.
- Männlicher Luer-Lock aus Metall, männlicher Luer aus Metall oder männlicher Luer-Konus aus Glas
- Hergestellt aus Borosilikatglas für Wärme- und Korrosionsbeständigkeit
- Dauerhaft abgesicherte Graduierungen Verstärkte Flansche mit zwei flachen Seiten verhindern das Rollen von Spritzen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | Austauschbare Spritze |
| Graduierungen | 0.2 ml |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für austauschbaren Micro-Mate-Zylinder der gleichen Größe |
| Anschlusstyp | Metallstecker Luer-Slip |