Learn More
SI Analytics™ Ostwald-Viskosimeter
Artikelnummer. 10778741 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ungefähre Konstante:
0.01 K
0.1 K
Größe:
0.43 mm Durchmesser
0.77 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ungefähre Konstante Größe Packungsgröße
10778741 0.01 K 0.43 mm Durchmesser 1 Stück
10233551 0.1 K 0.77 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778741 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285404203
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Micro Ostwald-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
  • Kalibriert
  • Mit Ringmarkierungen
  • Mit Konstanten
  • Für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 2 ml
  • Gesamtlänge 290 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Calibrated Ja
Ungefähre Konstante 0.01 K
Enthält Ringmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messungen von kleinen Flüssigkeitsmengen auch bei extremer Schaumbildung
Größe 0.43 mm Durchmesser
Volumen (metrisch) 2 ml