Learn More
SI Analytics™ Mikro-Widerstandsthermometer Typ W5780NNHT Sensor Pt 1000, L=250mm, -30...+200 °C
Alle ansehen SI Analytics ProdukteBeschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Im Lieferumfang sind 2 x 4 mm Bananenstecker enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | 2x4-mm-Bananenstecker |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | Glas |
| Modell | W 5780 NN HT |
| Produkttyp | Thermometer |
| Beschreibung | Glasschaft mit Sensoren Pt 1000 |
| Max. Temperatur (metrisch) | 200 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -30 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | −30 °C bis 200 °C |