Learn More
Kimble Chase™ Mikro-Scheidetrichter
Click to view available options
Höhe (metrisch):
125 mm
141 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Standard-Konusverbindung
- Squibb-Trichter mit PTFE-Absperrhahn mit 2 mm Durchmesser
- Stopfen 821001-0002
- Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt aus Expansionsborosilikatglas Typ 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |
| Verbindungsnummer | ST 14/20 |
| Produkttyp | Mikro-Scheidetrichter, Squibb-Typ |