Learn More
Buerkle™ Micro-Spatel Edelstahl
Artikelnummer. 16329551 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
170 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
16329551 170 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16329551
Marke: Buerkle™ 53860001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Micro-Spatel Edelstahl lassen sich kleine Mengen an Pulvern, Chemikalien, Pasten, Cremes oder Wirkstoffen zuverlässig abmessen, beproben oder verarbeiten. Der Micro-Spatel ist ideal für den Einsatz im pharmazeutischen Bereich sowie den Bereichen Food & Beverage und Kosmetik.
  • Edelstahl V2A (1.4301), komplett ohne Kanten, Ritzen oder Hinterschneidungen gefertigt
  • Schließt Verunreinigungen oder Kreuzkontaminationen aus, da sich keine Produktreste oder Reinigungsmittel absetzen können
  • Hochglanzpoliert, ideal für den Einsatz im pharmazeutischen Bereich sowie den Bereichen Food & Beverage und Kosmetik
  • Inhalt 1,25 ml, zuverlässiges Abmessen, Beproben oder Verarbeiten von kleinen Mengen an Pulvern, Chemikalien, Pasten, Cremes oder Wirkstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1
Beschreibung Spatel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0.04 oz.
Kapazität (metrisch) 1,25 ml
Farbe Silber
Zertifizierung/Konformität Material Zertifikat
Produkttyp Spatel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Grifffarbe Silber
Länge (angloamerikanisch) 6.69 in.
Klingenmaterial Edelstahl (1,4301)
Griffmaterial Edelstahl (1,4301)
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 170 mm