missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Mikro-Nahtpinzette mit rundem Griff

Artikelnummer. 10660276
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10660276 120 mm 1 Stück
15263258 180 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10660276 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FD280R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 €
    305.27 € / 1 Stück
    Sparen 50.73 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die B Braun™ Mikro-Nahrbefestigungspinzetten mit rundem Griff bieten ein Gegengewicht und eine Konstruktion für empfindliche und präzise Handhabung.

  • Runde Griffe ermöglichen Drehbewegungen zwischen den Fingern
  • Optimale Auswuchtung durch Griffkonstruktion

Spezifikation

Produkttyp Pinzette, Mikro
Material Edelstahl
Menge 1/Packung
Spitzenform Gerade
Länge (metrisch) 120 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.