Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Blaue Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17863772 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17863772 5,5/6 200 Stück
17823652 6,5/7 200 Stück
17833592 7,5/8 200 Stück
17853772 8,5/9 200 Stück
17893662 9,5/10 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17863772 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 313041060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.34 €
    12.78 € / 200 Stück
    Sparen 5.56 €
    30% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unsterile Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch eine fortschrittliche Stretch-Formulierung aus, die Komfort und sicheren Halt im Gesundheitswesen gewährleistet.
  • ASTM D6319 zertifiziert
  • Hohe Festigkeit und Schutz für nahezu alle klinischen Umgebungen
  • Fortschrittliche Rezeptur für hohen Tragekomfort und optimale Passform sowie verbesserte Tastsensibilität
  • Ein AQL-Wert, der die Branchenstandards übertrifft, gewährleistet eine gleichbleibend hohe Produktionsqualität.
  • Die 200er-Packung reduziert den Abfall
  • Getestet für die Verwendung mit über 55 Chemikalien und zugelassen für die Anwendung mit Chemotherapeutika
  • Zur Anwendung bei Chemotherapie und Untersuchungsverfahren mit mittlerem Risiko
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelzulassung, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 und -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 5,5/6
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) Ja
Modell MICRO-TOUCH-313041
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Kein Handschuh bietet vollständigen Schutz vor allen Chemikalien. Anwender sollten die Eignung dieses Produkts gegenüber den spezifischen Chemikalien und der jeweiligen Umgebung, in der es eingesetzt wird, testen.