Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Industriehandschuhe
Artikelnummer. 17893642 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17893642 9,5/10 100 Paare
17823842 6,5/7 100 Paare
17873572 7,5/8 100 Paare
17883662 8,5/9 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17893642 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 4400055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.80 €
    32.55 € / 100 Paare
    Sparen 12.25 €
    27% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser unsterile Nitrilhandschuh wurde speziell entwickelt, um medizinisches Fachpersonal, das mit Chemikalien und Zytostatika umgeht, besser zu schützen.
  • ASTM D6978 zertifiziert
  • Verfügt über ein längeres Bündchen für zusätzlichen Schutz und eine bessere Passform an Kleidungsstücken.
  • Hoher Schutz und Komfort
  • Zertifiziert nach den strengen Normen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) EN 420 und EN 374.
  • Chlorierte Innenfläche für einfaches Anziehen
  • Komfortabler Film mit strukturierter Oberfläche unterstützt Anwender bei der Durchführung von Aufgaben und Verfahren.
  • Getestet gegen über 100 Chemikalien und Chemotherapeutika
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, Lebensmittelart: Gummi
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 2, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 2, EN 455 Teil 3, EN 455 Teil 1, EN 455 Teil 2, EN 455 Teil 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 und -4, EN 421:2010
Anwendungen Industrie
Farbe Grün
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Größe 9,5/10
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Modell MICRO-TOUCH-313020
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm