Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitril-akklimafrei
Artikelnummer. 16376901 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein, 5.5/6
Groß, 8.5/9
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16376901 Groß, 8.5/9 100 Stück
16346901 Extraklein, 5.5/6 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16376901 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 700104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.70 €
    10.05 € / 100 Stück
    Sparen 8.65 €
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICRO-TOUCH Nitrile Acc-Free sind puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe mit fortschrittlichem Allergieschutz.
  • Überlegener Barriere-Schutz und Durchstoßfestigkeit
  • Chlorierte Innenfläche für leichteres Anziehen
  • Schützt vor Latexallergie Typ I und minimiert chemische Allergien Typ IV.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Kategorie III, Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA
Chemotherapeutic Rated Ja, gemäß ASTM D6978 (Nicht im US-amerikanischen FDA 510k-Programm gelistet)
Chlorinated Ja
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß, 8.5/9
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.08 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm