Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilhandschuhe ohne Beschleuniger
Artikelnummer. 16386901 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16386901 Extragroß 100 Stück
16356901 Klein 100 Stück
16366901 Mittel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16386901 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 700105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.20 €
    9.70 € / 100 Stück
    Sparen 8.50 €
    46% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICRO-TOUCH™ Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Nitril mit fortschrittlicher Allergieprävention
  • Bietet ein hohes Maß an Barriereschutz gegen Einstiche sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von gängigen Chemikalien.
  • Chlorierte Innenfläche für einfaches Anziehen
  • Schützt vor Latexallergie Typ I
  • Die 100 % thiuramfreie Formulierung reduziert das Risiko von Typ IV-Allergien erheblich.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Länge (metrisch) 240 mm