Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 17863702 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
M
Groß
XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17863702 Extraklein 100 Stück
17843802 Klein 100 Stück
17823802 M 100 Stück
17803642 Groß 100 Stück
17803752 XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17863702 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 313029060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.70 €
    10.45 € / 100 Stück
    Sparen 4.25 €
    28% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MICRO-TOUCH™ Nitrilhandschuhe zeichnen sich durch ihre dünne, aber dennoch strapazierfähige Nitrilkonstruktion aus und bieten medizinischem Fachpersonal den zuverlässigen Schutz und die nötige Taktilität. Diese Handschuhe sind für die Verwendung in der Chemotherapie zugelassen.
  • Entwickelt mit einer dünnen, aber dennoch strapazierfähigen Nitrilmischung für zuverlässigen Schutz
  • Die königsblaue Farbe bietet einen größeren Kontrast als herkömmliche hellblaue Nitrilhandschuhe.
  • Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
Spezifikation
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Extraklein
Menge 100 Handschuhe/Schachtel, 10 Schachteln/Karton.