Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Ultra II Handschuhe
Artikelnummer. 17873722 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17873722 5,5/6 100 Stück
17823622 9,5/10 100 Stück
17853742 7,5/8 100 Stück
17833802 6,5/7 100 Stück
17803732 8,5/9 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieses Produkt enthält Naturlatex, der allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17873722 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 553691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.75 €
    11.42 € / 100 Stück
    Sparen 4.33 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Produkt enthält Naturlatex, der allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Latexhandschuhe ohne Puder sind optimal für Tastsinn, einfaches Anziehen und Schutz im industriellen Umfeld.
  • ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 zertifiziert
  • Der unsterile Handschuh verfügt über eine chlorierte Innenfläche, die ein einfaches und schnelles Anziehen ermöglicht.
  • Die vollständig texturierte Oberfläche bietet eine hohe taktile Sensibilität und ist daher ideal für das Tragen von zwei Handschuhen.
  • Ansells Rezeptur aus Naturkautschuklatex sorgt für einen komfortablen, gut sitzenden Handschuh, während umfangreiche Auslaugungsphasen und Waschzyklen nach der Produktion einen sehr geringen Restproteingehalt gewährleisten.
  • Das Produkt ist als Medizinprodukt der Klasse I CE-gekennzeichnet und zusätzlich als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III zertifiziert und CE-gekennzeichnet, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet und Schutz für ein breites Anwendungsgebiet geboten wird.
  • Die einzigartige Latex-Formulierung ermöglicht ein komfortables, präzises Handling mit hoher Sensibilität.
  • Chlorierte Innenbeschichtung für einfaches Anziehen
  • Sicherer Barriereschutz mit hoher Reißfestigkeit
  • Für Industrieanwendungen
Spécification
Zertifizierung/Konformität CE 0493, Kategorie III, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 und -4
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latexhandschuhe
Größe 5,5/6
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Modell MICRO-TOUCH-303041A
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.