Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. 10766911 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Viskositätsbereich:
4 bis 60 cSt
40 bis 800 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10766911
Marke: SI Analytics™ 285401041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
  • Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
  • Ideal für die manuelle Messung transparenter Flüssigkeiten, schaumbildender Flüssigkeiten, flüssiger Mischungen mit hochflüchtigen Komponenten, minimaler Mengen von Messsubstanzen und/oder Spülmitteln sowie Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
  • Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
  • Diese Viskosimeter eignen sich aufgrund ihrer Bauweise besonders für die Messung kleiner Flüssigkeitsmengen und bei besonders kurzen Laufzeiten
  • Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
  • Diese Konstante wird durch Multiplikation der Konstante K mit dem Korrekturfaktor F ermittelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Micro-Ubbelohde Viscometer
Viskositätsbereich 40 bis 800 cSt
Calibrated Ja
Beschreibung 1,26 mm Durchmesser
Ungefähre Konstante 1
Zertifizierung/Konformität DIN 51562, Teil 2
Material Glas
Länge (metrisch) 290 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle Messungen
Volumen (metrisch) 3 bis 4 ml