Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, red
Artikelnummer. 15960333 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 plates
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15960333 50 plates 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15960333 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A31729
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische 96-Well-Platte mit Vollrand ist optimal für den Einsatz mit dem Applied Biosystems™ automatisierten Thermocycler (ATC) ausgelegt.
Diese Reaktionsplatten mit Vollrand werden mit einem langlebigen Polycarbonat-Rahmen hergestellt und eignen sich daher ideal für die einfache Handhabung mit Roboterarmen und anderen automatischen Systemfunktionen. Die dünnwandige Konstruktion der Platte ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und eine optimale Anpassung an Thermocycler-Blöcke. Die schwarze alphanumerische Beschriftung ist einfach zu lesen zur leichten Identifizierung der Wells während der Probenvorbereitung. Die MicroAmp EnduraPlate optische 96-Well-Platte mit Stehrand ist die einzige 96-Well Platte, die für die Verwendung mit dem automatisierten Thermocycler (ATC) im automatisierten PCR-Arbeitsablauf empfohlen wird.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
• Exklusiv für den Einsatz mit dem automatisierten Thermocycler (ATC) (Kat.-Nr. A31486)
• Polycarbonat-Gehäuse mit Stehrand für den einfachen Einsatz in Robotorsystemen und das einfache Stapeln/Laden von Platten
• 3-Wege-Barcodes auf der Seite mit Buchstabenmarkierung sowie der gegenüberliegenden Seite und auf den gegenüberliegenden Seiten mit Nummerierung zur Verbesserung der Plattenleseeffizienz
• Entspricht dem ANSI/SBS-Standard, optimal geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und automatisierte Arbeitsprozesse
• Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
• Erhältlich in mehreren Farben zur einfachen Organisation von Labor-Assays
• Ausgezeichnete mechanische Stabilität und Planheit für Ihre gesamten automatisierten Arbeitsabläufe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 50 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch, Rot
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polycarbonat, Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,2 ml
Menge 50 plates
Versandbedingung Raumtemperatur