Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well GPLE Reaction Plates
Artikelnummer. 15256545 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15256545 10 Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15256545 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4481191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    96.65 € / 10 Stück
    Sparen 5.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen
  • Applied Biosystems MicroAmp Optische 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten werden auf optimale Passform und Leistung mit Applied Biosystems Standard (0,2 ml) 96-Well-Thermocyclern, 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Geräten und genetischen Analysatoren validiert und getestet.
  • Zu den Merkmalen der MicroAmp Optischen 96-Well-GPLE-Reaktionsplatten gehören:
  • Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNase- und PCR-Inhibitor-frei
  • Zur Verwendung im Labor
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe durch dünnwandige Wells aus Polypropylen
  • Erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung, um Verdunstungen zu verhindern und Kontaminationen zu minimieren
  • Die MicroAmp Optischen 96-Well-Reaktionsplatten bestehen aus einem einzigen starren Stück Polypropylen und verfügen über ein erhöhtes Deck für eine effiziente Plattenversiegelung. Die dünnwandigen Polypropylen-Wells bieten eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe für eine schnelle, effiziente PCR-Amplifikation.
  • Die Reaktionsplatten bestehen aus GPLE-Kunststoffen (General Purpose Lab Equipment), und jede Charge wird in einer ISO 13485-registrierten Einrichtung als frei von DNA-, RNase- und PCR-Inhibitoren zertifiziert. GPLE-Kunststoffe eignen sich ideal für diagnostische Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Verpackung 10 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 10 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur