Learn More
Ismatec™ Santoprene™ Microbore Sets mit Schläuchen mit 2 Stoppern
Click to view available options
Schlauchgröße:
12
26
42
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit Masterflex L/S Mehrkanalpumpenkopf, kleine Kartuschen
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Microbore Sets mit Schläuchen mit 2 Stoppern, Santoprene; 2,06 mm ID. 12 St./Packung |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,081 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,06 mm |
| Material | Santoprene |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,147 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,76 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 0,38 m |
| Verpackungsmenge | 12er-Packung |
| Schlauchgröße | 42 |
| Mehr anzeigen |