Learn More
Ismatec™ Santoprene™ Microbore Sets mit Schläuchen mit 2 Stoppern
Artikelnummer. 12353760
Click to view available options
Schlauchgröße:
12
26
42
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12353760
Marke: Ismatec™ 0643126
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie die Größe und Formulierung, die Ihren Anforderungen an die Flussrate und Anwendung entspricht.
  • Kompatibel mit Masterflex L/S Mehrkanalpumpenkopf, kleine Kartuschen
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen können noch am selben Tag versendet werden
Spezifikation
Beschreibung Microbore Sets mit Schläuchen mit 2 Stoppern, Santoprene; 0,89 mm ID. 12 St./Packung
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,035 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Santoprene
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,101 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2,59 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 0,38 m
Verpackungsmenge 12er-Packung
Schlauchgröße 26
Flussrate 30 ml/min
Maximaler Druck 25,3 psi