Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Schürzen mit Ärmeln
Artikelnummer. 15526604
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3XL
Packungsgröße:
40 Stück
45 Stück
Artikelnummer. 15526604
Marke: Ansell™ YE30W0021405
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus einem mehrschichtigen Sperrschichtlaminat. Ansell Edmont™ Microchem™ 3000Schürzen mit Ärmeln mit verschweißten Nähten verfügen über flüssigkeitsdichte Verbindungen.
  • Schürze mit Ärmeln
  • Klettverschluss hinten
  • Elastisch am Handgelenk
  • Verschweißte Nähte
  • Mehrschichtiges Barrieregewebe, das gegen zahlreiche Chemikalien schützt
  • Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Leicht und dennoch langlebig
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schutzmantel
Größe Extragroß
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Gelb
Verschlusstyp Haken und Schlaufe hinten
Stulpenform Elastisch
Anzahl Taschen Keine
Zertifizierung/Konformität Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Saumtyp Ultraschallgeschweißt