Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Vollschutzanzüge
Artikelnummer. 15546454 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15546454 M 4 Stück
15556454 L 4 Stück
15566454 XL 4 Stück
15576454 2XL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15546454 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. GR40T0012603
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwendet von Feuer- und Rettungsmannschaften in aller Welt. Der MICROCHEM™ 4000 APOLLO Anzug ist ein vollständig verkapselter, flüssigkeitsdichter Chemischutzanzug, der zur Verwendung mit eigenständigen Atemschutzgeräten (SCBA) entwickelt wurde.
  • Vollständig verkapselter Overall
  • Doppelreißverschluss hinten
  • Erweiterter Rücken zum internen Tragen eines eigenständigen Atemgeräts (SCBA)
  • Ausatemventile hinten
  • Innenklammern
  • “Reißleine” für den Notfall zum schnellen Ausziehen
  • Befestigte Socken mit Stulpen
  • Befestigte Ansell Barrierehandschuhe™ mit Manschetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Typs 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Umgang mit Chemikalien, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoffhandhabung, Konzentratmischung und Palettierung, Gefahrgutmaßnahmen, Montage und Demontage von Anlagen
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe M
Knöchelform Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge
Verschlusstyp Doppelreißverschluss hinten
Stulpenform Angefügte Handschuhe
Flaschenhalstyp mit Kapuze
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Gekapselte Overalls
Saumtyp Geschweißt, geklebt
Modell Enthält anhängende Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Überklappe für den Stiefel, vollständig gekapselte Kapuze