Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 10441454 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Enthält:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Hämatokritrotor
Beschreibung:
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Elektrische Anforderungen Enthält Beschreibung Unit Size
10441454 230 V, 50/60 Hz Hämatokritrotor MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
15975701 230 V, 50/60 Hz Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
10274744 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10441454 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75002495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für den täglichen Laboreinsatz mit bis zu 17.000 x g. Zentrifugieren Sie bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen pro Lauf.
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die routinemäßige Probenvorbereitung mit bis zu 17.000 x g. Wenn unser Thermo Scientific MicroCL mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Eigenschaften:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21.000 × g in 12 Sekunden
  • Gekühlte Modelle bieten Kühlung in nur neun Minuten
  • Der aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Rotordeckel signalisiert den sicheren Verschluss mit einem Klickgeräusch, so dass luftdicht abgeschlossene Proben gewährleistet sind.
  • Die neuen PPSU Deckel verfügen über eine höhere Stärke und Chemikalienbeständigkeit
  • Intuitive Bedienelemente und die klare, gut ablesbare Anzeige erleichtern die Bedienung
  • Robuste Bauweise für langjährigen, zuverlässigen Betrieb
  • Einfache Reinigung und Wartung
Rotoren-Portfolio:
  • 24 × 1,5/2,0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal-Deckel, zertifiziert durch CAMR
  • 36 × 0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
  • Doppelreihenrotor 18 × 2,0/0,5 ml mit aufschraubbarem Deckel
  • PCR 8 × 8 Rotor mit aufschraubbarem Deckel
  • PCR 4 × 8 Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
  • Hämatokritrotor
  • Zwei RZB-Klassen zur Auswahl (17.000 ×g / 21.100 ×g)
  • Temperaturregelung bei den gekühlten Modellen (17R, 21R) zwischen -9 °C und +40 °C
Bestellinformationen:
Aerosoldichte, Hämatokrit-, PCR- und doppelreihige Rotoren sowie Verschlüsse und Röhrchenadapter sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 13.300 U/min
Max. RZB 17000 x G
Geräuschpegel 56 dB(A)
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Enthält Hämatokritrotor
Beschreibung MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Nein
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Nettogewicht 23,1lb. (10,5 kg)
Produktlinie Thermo Scientific
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor Hämatokritrotor
Produkttyp Tisch-Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur