Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 17 Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 15975701 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Enthält:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Hämatokritrotor
Beschreibung:
MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Enthält Beschreibung Packungsgröße
15975701 230 V, 50/60 Hz Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
10274744 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
10441454 230 V, 50/60 Hz Hämatokritrotor MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15975701 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für den täglichen Laboreinsatz mit bis zu 17.000 x g. Zentrifugieren Sie bis zu 24 Mikrozentrifugenröhrchen pro Lauf.
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die routinemäßige Probenvorbereitung mit bis zu 17.000 x g. Wenn unser Thermo Scientific MicroCL mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bieten diese Mikrozentrifugen Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:
  • Leistung bis zu 17.000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
    • Wählen Sie aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren die ideale Lösung für Ihre Anwendung:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Unser Standardrotor fasst 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1,5 ml- bis 2,0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Die Geräte entsprechen den aktuellsten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der Richtlinie 98/79/EG für In-vitro-Diagnostika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 13.300 U/min
Max. RZB 17.000 × g
Geräuschpegel 56 dB(A)
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Enthält Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Beschreibung MicroCL 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Nein
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Nettogewicht 23,1lb. (10,5 kg)
Produktlinie Thermo Scientific
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Produkttyp Tisch-Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.