Learn More
Thermo Scientific™ MicroCL 21R Mikrozentrifuge
Artikelnummer. 10733625 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Enthält:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Beschreibung:
MicroCL 21R Zentrifuge, gekühlt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Enthält Beschreibung Packungsgröße
10733625 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel MicroCL 21R Zentrifuge, gekühlt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733625 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6755.00 €
    5627.00 € / 1 Stück
    Sparen 1128.00 €
    16% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschleunigen Sie die routinemäßige Probenvorbereitung mit dieser extrem schnellen (bis zu 21,000 xg) Mikrozentrifuge mit großzügigem Fassungsvermögen, die auch mit Kühlung erhältlich ist.
Die Thermo Scientific™ MicroCL 17 und 21 Mikrozentrifugen verbinden Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit in einem kompakten, benutzerfreundlichen Laborgerät.
In Verbindung mit unserer umfangreichen Rotorenauswahl bieten sie die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um sowohl komplexe als auch einfache Mikro-Reaktionsansätze zu verarbeiten.
Unterstützung Ihrer Trennanforderungen im Mikrovolumenbereich durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Modelle mit Kühlfunktion bieten Kühlung von Raumtemperatur auf Solltemperatur in nur 9 Minuten.
  • Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 14.800 U/min
Max. RZB 21100 x G
Geräuschpegel 50 dB(A)
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Enthält 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
Beschreibung MicroCL 21R Zentrifuge, gekühlt
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Ja
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 in.)
Nettogewicht 62,0lb. (28,0 kg)
Produktlinie Thermo Scientific
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Rotor 24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
Produkttyp Tisch-Zentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) -9 bis +40 °C