Learn More
Socorex™ Mikrodispenser Acura 865, 20-200μl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 bis 200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Handgerät.
- Dreiwegeventilsystem für automatisches selbständiges Nachfüllen.
- Langlebig und beständig gegen aggressive Medien.
- Sehr hoher Bedienkomfort.
- Aktivierung des ultraweichen Kolbens.
- Großes LCD-Display.
- Vielseitige Befüllung durch Flaschen, Schläuche oder Spritzen.
- Einfache Kalibrierung im Labor.
- Mit individueller Seriennummer und QK-Zertifikat.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±2.5 % -<±1.0 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Mikrodispenser |
| Volumen (metrisch) | 20 bis 200 μl |
| Präzision | <1.5 % -<0.3 % |
| Widerstand | Aggressive Medien |
| Gewährleistung | 36 Monate |