Learn More
Vileda Professional™ Mikroeffektive kontrollierte Umgebungen Mop
Artikelnummer. 17842496
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17842496 Polyester 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17842496 Lieferant Vileda Professional™ Lieferanten-Nr. 161533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 €
    1017.35 € / 30 Stück
    Sparen 157.65 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der MicroEffective CE Mop ist ein wiederverwendbares Konzept mit starker Reinigungsleistung und geringer Reibung zur Reinigung von Räumen mit weniger strengen Klassifizierungsanforderungen. Kompatibel in ISO 8 bis 9 Bereiche mit einer verbesserten Version, die für einen größeren Anwendungsbereich geeignet ist ISO Anwendungen (ISO 7 bis 9).
  • Effiziente Reinigungsleistung des Polyethersulfon-Mikrofaser-Mopps in Verbindung mit erweiterter Abdeckung
  • Hygienische, extern nachgewiesene Bakterienentfernung auf Boden-, Wand- und Deckenflächen
  • Sehr geringe Partikelabgabe von Mikrofasermopps (Kat. 1 für Dunstabzugshauben gemäß IEST-RP-CC03.4); bis zu ISO 5 (GMP A/B)
  • Verbesserte Dekontaminationsergebnisse dank offener Seitenecken in den Taschen
  • CE-geprüft/Für die Sterilisation (Autoklavieren/Gammabestrahlung) geeignet
  • Ergonomische, leicht gleitende Wischmopps und ein leichtes Wischsystem
Spezifikation
Produkttyp Wischmopp-Pad
Farbcode Grau
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Color-coded Nein
Material Polyester