Learn More
Micronova™ Slip cover microfibre 305mm for FB-12 (Fisher No.
Artikelnummer. 13107786 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
305 mm
Artikelnummer. 13107786
Marke: Micronova™ FBCAA
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Material Microfiber
Durchmesser (metrisch) 305 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) FB-12