Beschreibung
- Leistungsstarker Antrieb für Mikrofeinschleifer
- Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Köpfe sind leicht austauschbar
- Mahlköpfe nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrofeiner Mühlantrieb |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 320 x 380 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MF 10 Basic |
| Höhe (metrisch) | 380 mm |
| Material | Edelstahl |
| Spannung | 230/115 V |
| Watt | 1000 W |
| Gewicht (metrisch) | 9,7 kg |
| Breite (metrisch) | 320 mm |