Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Artikelnummer. 31237674
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Innensechskantschrauben
Rändelschrauben
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
31237674 Innensechskantschrauben
31237676 Rändelschrauben
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31237674 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2381
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der MicroFix-Anschlusskopf bietet eine kompakte und stabile Lösung für sichere Stangenverbindungen in Laboraufbauten mit begrenztem Platzangebot.
  • Robuste und leichte Aluminiumlegierung
  • Rechtwinklige oder T-förmige Verbindung zweier Stäbe bis zu Ø 13 mm
  • Ultrakompakte Abmessungen: 25 mm Durchmesser, 30 mm Länge
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 30 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Enthält Innensechskantschrauben
Produkttyp Stativmuffe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gewicht (metrisch) 20 g